Learn More
Brady™ Etiquetas de papel para las impresoras M610, M611, BMP61, M710 (con adaptador multimedia) y BMP71 (con adaptador multimedia)
Las etiquetas de papel con adhesivo permanente de goma (B-424) ofrecen un buen contraste y resistencia a las manchas para aplicaciones de transferencia térmica e impresión de códigos de barras.
61.90€ - 94.95€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000 |
Tipo de adhesivo | Permanent Rubber |
Recubrimiento | None |
Color | White |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (aplicación) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (aplicación) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17808404
|
Brady™
173962 |
0.5 x 1 in. | Barcode Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | 12.7 mm |
94.95€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17888394
|
Brady™
173965 |
1 x 2 in | Etiquetado eléctrico, identificación general | 25.4 mm |
61.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Las etiquetas de papel con adhesivo permanente de goma (B-424) ofrecen un buen contraste y resistencia a las manchas para aplicaciones de transferencia térmica e impresión de códigos de barras.
- Etiquetas de papel blanco con acabado mate y adhesivo de goma permanente
- Su bajo coste las convierte en un producto ideal para cualquier proyecto de etiquetado genérico
- Temperatura de servicio de -40 a 50°C (de -40 a 122°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Use el número de referencia M61-R4310 para las impresoras de etiquetas M610 / BMP61 / BradyPrinter M611 / M611 y el número M7-R4300 para las impresoras de etiquetas M710 / BMP71. Esta etiqueta ya no es compatible con las impresoras de la serie TLS
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Rubber | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +50 °C | |
0.165 mm |
ASTM D 1000 | |
None | |
Mate | |
Paper | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
No | |
-40°F to +122°F | |
0,0035 in |