Learn More
Brady™ Marcadores de cables PermaSleeve™ de calidad comercial para las impresoras M6/M7
Los marcadores de cables de calidad comercial PermaSleeve™ ofrecen un rendimiento de primera clase a un precio comercial, para que pueda completar fácilmente proyectos de identificación de cables en todas sus instalaciones con un coste añadido.
Marca: Brady™ 174436
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los marcadores de cables de calidad comercial PermaSleeve™ ofrecen un rendimiento de primera clase a un precio comercial, para que pueda completar fácilmente proyectos de identificación de cables en todas sus instalaciones con un coste añadido.
- Estos manguitos termorretráctiles proporcionan una identificación permanente sin necesidad de pasos adicionales, con lo que son ideales para electricistas, personal de mantenimiento, fabricantes industriales, etc.
- Leyendas legibles a temperaturas comprendidas entre -55 y 135°C (de -67 a 275°F)
- Reconocido por UL224
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Use el número de referencia M61-R4310 para las impresoras de etiquetas M610 / BMP61 / BradyPrinter M611 / M611 y el número M7-R4300 para las impresoras de etiquetas M710 / BMP71
Especificaciones
UL 224 | |
Non-adhesive | |
Mate | |
Polyolefin | |
No estéril | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
Rectángulo | |
De -55 °C a +135 °C | |
0.335 x 1 in. | |
1 in | |
8.51 mm | |
4.75 mm |
BM-187-1-312-YL | |
Yellow | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1000 etiquetas | |
-67°F to +275°F | |
20 to 10 AWG | |
0.335 in. | |
25.4 mm | |
0.187 in. |