Learn More
Brady™ Marcadores de cables PermaSleeve™ de calidad comercial para las impresoras M6/M7
Los marcadores de cables de calidad comercial PermaSleeve™ ofrecen un rendimiento de primera clase a un precio comercial, para que pueda completar fácilmente proyectos de identificación de cables en todas sus instalaciones con un coste añadido.
Marca:  Brady™ 174435
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17898454
  • 300.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los marcadores de cables de calidad comercial PermaSleeve™ ofrecen un rendimiento de primera clase a un precio comercial, para que pueda completar fácilmente proyectos de identificación de cables en todas sus instalaciones con un coste añadido.
  • Estos manguitos termorretráctiles proporcionan una identificación permanente sin necesidad de pasos adicionales, con lo que son ideales para electricistas, personal de mantenimiento, fabricantes industriales, etc.
  • Leyendas legibles a temperaturas comprendidas entre -55 y 135°C (de -67 a 275°F)
  • Reconocido por UL224
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Use el número de referencia M61-R4310 para las impresoras de etiquetas M610 / BMP61 / BradyPrinter M611 / M611 y el número M7-R4300 para las impresoras de etiquetas M710 / BMP71
Especificaciones
Especificaciones
UL 224
Non-adhesive
Mate
Polyolefin
No estéril
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Rectángulo
De -55 °C a +135 °C
0.335 x 1 in.
1 in
8.51 mm
4.75 mm
BM-187-1-312
White
Die-cut
Labels
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
1000 etiquetas
-67°F to +275°F
20 to 10 AWG
0.335 in.
25.4 mm
0.187 in.