Learn More
Brady™ Etiquetas PermaSleeve™ termorretráctiles
Marcación permanente de cables con el material de etiquetas de manguitos de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS de larga duración (B-342). Producto diseñado para el uso con una impresora de etiquetas portátil de Brady de larga duración.
Marca: Brady™ 170718
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Producto especializado: diseñado específicamente para aplicaciones de marcado de cables exigentes
- Producto duradero: material autoextinguible y resistente a las temperaturas extremas, luz UV, productos químicos, combustibles y aceites
- Producto eficiente: rápida retracción que permite ahorrar costes y reducir el tiempo de instalación
- Identificación sencilla: material que dispone de una superficie de identificación nítida resistente a la abrasión y el desgaste
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL 224 y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE (enmienda 2015/863), SAE AS23053/5 (clase 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202 | |
Non-adhesive | |
Mate | |
Heat-shrink Polyolefin | |
No estéril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-67°F to +275°F | |
7 ft. | |
1.6 cm |
M4C-375-342 | |
Black on White | |
Continua | |
Wire and Cable Markers | |
Wire and Cable Labeling | |
1 Tape/Cartridge | |
0.645 x 0.645 in. | |
0,645 in |