Learn More
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Los manguitos marcadores de cables de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS (B-342) combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación de larga duración y alta calidad.
Marca: Brady™ 173622
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El manguito termorretráctil 3:1 se ajusta perfectamente alrededor de los cables para ofrecer una máxima protección aislante y una identificación permanente
- Resistente al desgaste y a prueba de manchas para mejorar su aspecto
- Resistente al frío e ignífugo con una temperatura de funcionamiento de -55 a 135°C (de -67 a 275°F)
- Cumple la normativa SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme con la norma RoHS; y reconocido por UL
Especificaciones
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
Non-adhesive | |
Mate | |
Polyolefin | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectángulo | |
De -55 °C a +135 °C | |
0.335 x 1.75 in. | |
1.75 in. | |
8.51 mm | |
4.75 mm |
M6-187-175-342-WT | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
100 etiquetas | |
-67°F to +275°F | |
20 to 10 AWG | |
0.335 in. | |
44.45 mm | |
0.187 in. |