Learn More
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Código de producto. 17841379
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1,75 in
0,182 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,235 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,439 x 1,75 in
0,439 x 1 in
0,444 x 1,75 in
0,444 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,851 x 1,75 in
0,851 x 1 in
1,25 x 1,75 in
1,25 x 1 in
1,66 x 1,75 in
1,66 x 1 in
1,667 x 1,75 in
1,667 x 1 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 2 a 500 MCM
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 28 a 20 AWG
De 6 a 0000 AWG
De 8 a 1 AWG
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Dimensions (LxW) Calibre de alambre Para utilizar con (equipo) unitSize
17841379 1,25 x 1 in De 6 a 0000 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
17881429 0,182 x 1 in De 28 a 20 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
17879184 0,182 x 1 in De 28 a 20 AWG M710, BMP71 paquete de 100
17841679 0,182 x 1,75 in De 28 a 20 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
17878974 0,182 x 1,75 in De 28 a 20 AWG M710, BMP71 paquete de 100
17881679 0,235 x 1 in De 22 a 16 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
17818884 0,235 x 1 in De 22 a 16 AWG M710, BMP71 paquete de 100
17861379 0,235 x 1,75 in De 22 a 16 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
17878824 0,235 x 1,75 in De 22 a 16 AWG M710, BMP71 paquete de 100
17851599 0,335 x 1 in De 20 a 10 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
17898874 0,335 x 1 in De 20 a 10 AWG M710, BMP71 paquete de 100
17811409 0,335 x 1,75 in De 20 a 10 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
17849034 0,439 x 1 in De 16 a 8 AWG M710, BMP71 paquete de 100
17808964 0,439 x 1,75 in De 16 a 8 AWG M710, BMP71 paquete de 100
17841649 0,444 x 1 in De 16 a 8 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
17821649 0,444 x 1,75 in De 16 a 8 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
17891519 0,645 x 1 in De 12 a 4 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
17879074 0,645 x 1 in De 12 a 4 AWG M710, BMP71 paquete de 100
17811489 0,645 x 1,75 in De 12 a 4 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
17868834 0,645 x 1,75 in De 12 a 4 AWG M710, BMP71 paquete de 100
17881619 0,851 x 1 in De 8 a 1 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
17808774 0,851 x 1 in De 8 a 1 AWG M710, BMP71 paquete de 100
17881379 0,851 x 1,75 in De 8 a 1 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
17838834 1,66 x 1 in De 2 a 500 MCM M710, BMP71 paquete de 50
17828764 1,66 x 1,75 in De 2 a 500 MCM M710, BMP71 paquete de 50
17831629 1,667 x 1 in De 2 a 500 MCM M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 50
17891599 1,667 x 1,75 in De 2 a 500 MCM M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 50
17801639 1,25 x 1,75 in De 6 a 0000 AWG M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) paquete de 100
28 options
Código de producto. 17841379
Marca: Brady™ 173678
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los manguitos marcadores de cables de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS (B-342) combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación de larga duración y alta calidad.
  • El manguito termorretráctil 3:1 se ajusta perfectamente alrededor de los cables para ofrecer una máxima protección aislante y una identificación permanente
  • Resistente al desgaste y a prueba de manchas para mejorar su aspecto
  • Resistente al frío e ignífugo con una temperatura de funcionamiento de -55 a 135°C (de -67 a 275°F)
  • Cumple la normativa SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme con la norma RoHS; y reconocido por UL
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyolefin
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -67°F to +275°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 6 a 0000 AWG
Dimensions (LxW) 1,25 x 1 in
Longitud (imperial) 1,25 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 31.75 mm
Diámetro (imperial) 0,75 in
Diámetro (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M6-750-1-342-WT