Learn More
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Los manguitos marcadores de cables de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS (B-342) combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación de larga duración y alta calidad.
Marca: Brady™ 174610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los manguitos marcadores de cables de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS (B-342) combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación de larga duración y alta calidad.
- El manguito termorretráctil 3:1 se ajusta perfectamente alrededor de los cables para ofrecer una máxima protección aislante y una identificación permanente
- Resistente al desgaste y a prueba de manchas para mejorar su aspecto
Especificaciones
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
Non-adhesive | |
Mate | |
Polyolefin | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
Rectángulo | |
De -55 °C a +135 °C | |
0.645 x 1 in. | |
1 in | |
16.38 mm | |
9.53 mm |
M7-375-1-342 | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
100 etiquetas | |
-67°F to +275°F | |
12 to 4 AWG | |
0.645 in. | |
25.4 mm | |
0,375 in |