Learn More
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™ resistentes a altas temperaturas
Los manguitos marcadores de cables termorretráctil PermaSleeve™ de fluoruro de polivinilideno (B-345) están específicamente diseñados para altas temperaturas y aplicaciones de desgasificación de vacío bajo.
Marca: Brady™ 173576
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los manguitos termorretráctiles 2:1 son resistentes a la decoloración e ignífugos, y cumplen los requisitos de la especificación SP-R-0022A de la NASA sobre desgasificación al vacío
- Los manguitos pueden utilizarse en aplicaciones que requieren una mayor resistencia a productos químicos agresivos como combustibles, lubricantes y disolventes de limpieza potentes
- Cumple con la normativa SAE-AMS-DTL-23053/18 (Clase 2), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, probado conforme a ASTM E 162, ASTM E 662; conforme a la norma RoHS y reconocido por UL
- Rango de temperaturas de funcionamiento entre -55 y 225°C (de -67 a 437°F)
Especificaciones
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Class 2), SAE-AS-81531, RoHS Compliant, UL Recognized | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Wire and Cable Labeling | |
100 etiquetas | |
-67°F to +437°F | |
2 to 0000 AWG | |
1,25 in | |
44.45 mm | |
0,75 in |
Non-adhesive | |
Mate | |
PVDF | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectángulo | |
-55°C to +225°C | |
1.25 x 1.75 in. | |
1.75 in. | |
31.75 mm | |
19.05 mm |