Learn More
Invitrogen™ Permeabilization Medium (Medium B)
Medio de permeabilización (medio B)
Marque: Invitrogen™ GAS002S100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
El medio de permeabilización (medio B) es un componente del kit de permeabilización celular FIX & PERM™. Este kit se utiliza en citometría de flujo para fijar y permeabilizar células en suspensión, lo que permite el acceso del anticuerpo a objetivos intracelulares sin sacrificar las características de dispersión.El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ es:
Consulte una guía de selección para todos los productos disponibles de FIX & PERM™ y los productos relacionados con la preparación de muestras (incluidas las soluciones de lisis y preservación celular, los reactivos de bloqueo e información sobre el uso de productos de separación celular Dynabeads™ para el aislamiento celular).
La fórmula del medio de permeabilización se diseñó específicamente para reducir la tinción de fondo y permitir la adición simultánea de anticuerpos etiquetados con fluorocromo durante el paso de permeabilización.
Cómo funciona
Las células se incuban durante 15 minutos a temperatura ambiente con medio de fijación (medio A) (Cat. n.º GAS001S100) y se lavan. A continuación, las células se incuban con el medio de permeabilización y el anticuerpo etiquetado con fluorocromo. Tanto el medio de fijación como el medio de permeabilización se incluyen en el kit de permeabilización celular FIX & PERM™.
Spécification
Temperatura ambiente | |
FIX & PERM™ | |
Reactivo de permeabilización |
Medio de permeabilización (medio B) | |
1 Unidad | |
Temperatura ambiente |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
76833126A | Certificado de análisis | 29/01/2025 | GAS002S100 |
2978458 | Certificado de análisis | 18/11/2024 | GAS002S100 |
2978457 | Certificado de análisis | 23/07/2024 | GAS002S100 |
2907356 | Certificado de análisis | 16/04/2024 | GAS002S100 |
2821055 | Certificado de análisis | 15/03/2024 | GAS002S100 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Invitrogen™ Permeabilization Medium (Medium B) > 100 ml
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu