Learn More
Mezcla de pesticidas 1, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16370478 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. 16370478
Marca: SPEX Certiprep SPXPR1
Utilice estos materiales de referencia certificados orgánicos para una amplia gama de aplicaciones de HPLC/GC/LC. La mezcla de pesticidas 1 SPEX CertiPrep™ con 16 compuestos en acetonitrilo es ideal para la detección de pesticidas, la seguridad alimentaria y las aplicaciones QuEChERS.
  • Mezcla de pesticidas 1 con 16 compuestos en acetonitrilo
  • Disponible y vendido en ampollas de 1 ml que se suministran con un vial de transferencia/almacenamiento preetiquetado
Garantía
1 años
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifloxystrobin
Boscali
Fenoxycarb
Piperonyl butoxide
Tebufenpyrad
Envase Ampolla de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5
99.5
99
95.8
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
97.6
99.2
99.3
Fórmula molecular C20H19F3N2O4
C18H12Cl2N2O
C17H19NO4C19H30O5
C18H24ClN3O
C13H13Cl2N3O3
C9H10ClN5O2
C14H14Cl2N2O
C7H14N2O2S
C7H14N2O3S
C10H9ClN4S
C22H17N3O5
C10H11ClN4
C7H14N2O4S
C11H18N4O2
C18H14BrCl2N5O2
Concentración 100 μg/mL
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.37107 g/mol
343.207 g/mol
301.34 g/mol
338.438 g/mol
333.856 g/mol
330.167 g/mol
255.661 g/mol
297.180 g/mol
190.263 g/mol
206.2627 g/mol
252.7233 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Stock Organic Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile