Learn More
Muestra fortificada de pesticida TCLP sin isómeros de clordano, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS | Concentración |
|---|---|---|
| Endrina | 72-20-8 | 2000μg/ml |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 2000μg/ml |
| Heptacloro | 76-44-8 | 2000μg/ml |
| Epóxido de heptacloro (Isómero B) | 1024-57-3 | 2000μg/ml |
| Metoxicloro | 72-43-5 | 2000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pesticide Spike without Chlordane Isomers |
| Nombre de nota | USEPA Methods 1311, 1312 |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Métodos | For US EPA Methods 1311, 1312, 8260B |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio