missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tubo de sangre de fluoruro de sodio/oxalato de potasio PET

Código de producto. 15368314
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Gris claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color del tapón unitSize
15368314 Gris claro paquete de 100
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15368314

Marca: BD Vacutainer 368920

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Color del tapón Gris claro
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium fluoride
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.