Learn More
Éter de petróleo, 40-60° C, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 12616757 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2.50 litro
25 LT
5 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12616757 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
11408722 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10254200 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10204062 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 litro
10171480 5 L Frasco de plástico 5 LT
10589380 25 L Recipiente de metal 25 LT
6 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 12616757
Marca: Fisher Chemical P/1440/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Éter de petróleo 40-60 °C, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64742-49-0
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.178
Número MDL MFCD00081849
Clave InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 40°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 38kPa at 20°C
Viscosidad 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445)
Nombre IUPAC Éter de petróleo