Learn More
Éter de petróleo 60-80 °C, certificado AR para análisis, <50 % de N-hexano, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Descripción
C6H14, número CAS 64742-49-0, dimetilpropilmetano, unii-49ib0u6mld, isohexano, 1,1-dimetilbutano, 2-metilpentano, 2-metil pentano, 2-metil-pentano, iso-hexano, metil pentano, pentano, 2-metilo, 2,5 l, 60 °C, incoloro, AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-metilpentano, 81849, 86.178
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Petroleum Ether |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 60°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 155 hPa |
Viscosidad | 0.52/s at 20°C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Petroleum ether, boiling range 60-80°C
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§/si la persona se encuentra mal.
Título del producto
Éter de petróleo 60-80 °C, certificado AR para análisis, <50 % de N-hexano, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido