Learn More
Petroleum ether, ACS reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Petroleum ether |
Nombre de nota | ACS reagent |
% mín. CAS | ≥25.0000% |
% máx. CAS | <50.0000% |
Densidad | 0.64 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto de ebullición | 40°C to 60°C |
Temperatura de inflamación | −30°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 6 x 1 L |
Número UN | UN3295 |
Mostrar más |
Título del producto
Petroleum ether, ACS reagent, Honeywell Riedel-de Haën™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido