Learn More
Éter de petróleo, para análisis, rango de ebullición de 60-95 °C, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Petroleum ether |
| Punto de fusión | -40.0°C |
| Nombre de nota | Boiling range 60° to 95°C |
| Color | Incolora |
| Acidez | 0.001 meq/g max. |
| Densidad | 0.7000g/mL |
| Punto de ebullición | 60.0°C to 95.0°C |
| Cantidad | 2.5 L |
| Temperatura de inflamación | −26°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Petroleum ether, boiling range 60-95°C
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.