Learn More
Petroleum ether, For pesticide residue analysis, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 °C, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
Descripción
- Para cromatografía de gases (GC)
- Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
- Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el contenido de agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Petroleum ether |
| Cantidad | 4 x 2.5 L |
| Temperatura de inflamación | −40°C (−40°F) |
| Número UN | UN1268 |
| Grado | CHROMASOLV |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Petroleum ether
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane