Learn More
IKA™ PETTE Multi 12-Channel Pipette
The PETTE multi is a series of mechanical air-displacement pipettes with 12 channels for precise dispensing in microliter or deep well plates.
565.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 8655
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Grip Type Ergonomic
Material Stainless Steel
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17834394
Ver documentos Detalles de la promoción
IKA™
0020017946
10 μL
565.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17854394
Ver documentos Detalles de la promoción
IKA™
0020017947
100 μL
565.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17844394
Ver documentos Detalles de la promoción
IKA™
0020017948
200 μL
565.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • The IKA PETTE multi 12 Channel Pipette Series has 12 channel pipette options that can hold up to 200 μL of liquid.
  • Color-coding simplifies the rapid selection of the right pipette.
  • The impact-resistant, UV-resistant and chemically resistant conical tip ensures reliable metering in the long-term.
  • Improved ergonomics as a result of replaceable handles in various different shapes and materials.
  • The ergonomic handles ensure the best fit for your hand, allowing for precise and repeatable results.
  • The pipetting volume is easily adjusted by fine or coarse adjustments, and the selected volume can be read off the display in large figures at any time.
  • After the pipetting process, the tip of the pipette is ejected quickly by simply pressing the central multifunction button.
  • The piston and tip cone are made from DLC-coated stainless steel, which is resistent to typical wear.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 8655
Reusable
Stainless Steel
Autoclavable
Ergonomic
12