Learn More
PF 04620110
Potent and selective DGAT-1 inhibitor; orally bioavailable
134.99€ - 517.27€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-4-[4-(4-Amino-7,8-dihydro-5-oxopyrimido[5,4-f][1,4]oxazepin-6(5H)-yl)phenyl]cyclohexaneacetic acid |
---|---|
CAS | 1109276-89-2 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
Fórmula molecular | C21H24N4O4 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 396.44 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18781388
|
Tocris
5863/25 |
25 mg |
517.27€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18778228
|
Tocris
5863/5 |
5 mg |
134.99€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Potent and selective DGAT-1 inhibitor (IC50 = 19 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for DGAT-1 over DGAT-2, and no significant activity against a range of other enzymes, ion channels and receptors. Reduces plasma triglyceride levels in a rat lipid challenge model. Orally bioavailable.Especificaciones
trans-4-[4-(4-Amino-7,8-dihydro-5-oxopyrimido[5,4-f][1,4]oxazepin-6(5H)-yl)phenyl]cyclohexaneacetic acid | |
>98% | |
Observed MW: 396.44 |
1109276-89-2 | |
C21H24N4O4 |