Learn More
Cole-Parmer™ PFA Threaded Reducing Bushing
Threaded fittings offer more permanent installation
Marca:  Cole-Parmer™ 06546-05
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11700419
  • 83.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El PFA químicamente inerte es capaz de soportar la mayoría de los productos químicos agresivos
  • Casquillo reductor con rosca
  • Elija el tamaño y el material que mejor se adapte a sus necesidades
  • Utilícelo con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
Especificaciones
Especificaciones
Casquillo reductor con rosca
Esterilizable en autoclave
1/8 in
Autoclave u óxido de etileno
Translúcido
Conexión NPT(macho) × NPT(hembra)
PFA
1/4 pulg
NPTM de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × NPTF de 3,17 mm (1/8 pulgadas)