Learn More
Cole-Parmer™ PFA Threaded Reducing Bushing
Threaded fittings offer more permanent installation
Marca: Cole-Parmer™ 06546-10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El PFA químicamente inerte es capaz de soportar la mayoría de los productos químicos agresivos
- Casquillo reductor con rosca
- Elija el tamaño y el material que mejor se adapte a sus necesidades
- Utilícelo con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
Especificaciones
Casquillo reductor con rosca | |
Esterilizable en autoclave | |
1/2 in | |
Autoclave u óxido de etileno | |
Translúcido |
Conexión NPT(macho) × NPT(hembra) | |
PFA | |
3/4 pulg | |
NPTM de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × NPTF de 12,7 mm (1/2 pulgadas) |