Learn More
IDEX Health & Science, LLC PFA Tubing
Constructed with genuine Teflon™ PFA Resin, offering excellent chemical compatibility and resistance.
Marca: IDEX Health & Science, LLC 02012-70
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PFA Tubing is constructed with genuine Teflon™ PFA Resin and available in Natural or High Purity varieties. High Purity is medical grade tubing that is frequently preferred in sensitive applications and reliably meets more critical demands. Furthermore, this specialized tubing is also virtually transparent for viewing fluid movement. Both varieties offer excellent chemical compatibility and resistance.
Tubos naturales
- Fabricados con resina de PFA de Teflon™ original
- Ofrece una excelente compatibilidad y resistencia química
- Puede soportar presiones acuosas de hasta 4000 psi (276 bar).
- Varios tamaños disponibles.
Tubos de alta pureza
- Fabricado con resina de gran pureza de PFA de Teflon™ original, una versión modificada especial de la molécula base de PTFE
- Grado médico
- Se prefiere con frecuencia en aplicaciones sensibles y cumple de forma fiable con las demandas más importantes
- Prácticamente transparente para poder ver el movimiento de fluidos
- Puede soportar presiones acuosas de hasta 500 psi (0,125 pulg), 2000 psi (0,0625 pulg)
Especificaciones
Tubos de alta pureza | |
Transparente | |
(1 x 16 pulg.), 1,588 mm | |
50 ft | |
PFA |
No | |
0,020 in | |
0,508 mm | |
15,24 m |