Learn More
Abnova™ Pfu DNA Polymerase
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades
2500 unidades
500 unidades
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
2500 unidades
500 unidades
Descripción
- Además de la actividad de la ADN polimerasa 5′-3′, también posee la actividad de exonucleasa 3′-5′ (corrección).
- La ADN polimerasa Pfu muestra la tasa de error más baja de cualquier ADN polimerasa termoestable estudiada, es incluso diez veces más precisa que la ADN polimerasa Taq normal.
- Por lo tanto, la ADN polimerasa Pfu es útil para reacciones de polimerización que requieren síntesis de alta fidelidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 unidades/μl |
| Contenido y almacenamiento | Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Cantidad | 1000 unidades |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR |
| Tampón de almacenamiento | Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |