Learn More
Lovibond™ Espectrofotómetros de la serie PFXi-880
Código de producto. 13575290
Change view
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro
Para utilizar con (aplicación):
Para la medición básica del color de muestras líquidas
Para soluciones de azúcar y jarabes
Incluye:
Instrumento, software compatible con Windows, lámpara de repuesto, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™
Unidad de calentamiento integrada, instrumento, software compatible con Windows, lámpara de repuesto, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Para utilizar con (aplicación) Incluye unitSize
13575290 Espectrofotómetro Para la medición básica del color de muestras líquidas Unidad de calentamiento integrada, instrumento, software compatible con Windows, lámpara de repuesto, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™ cada uno
13595290 Espectrofotómetro Para soluciones de azúcar y jarabes Unidad de calentamiento integrada, instrumento, software compatible con Windows, lámpara de repuesto, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™ cada uno
13555290 Espectrofotómetro Para la medición básica del color de muestras líquidas Instrumento, software compatible con Windows, lámpara de repuesto, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™ cada uno
13565290 Espectrofotómetro Para soluciones de azúcar y jarabes Instrumento, software compatible con Windows, lámpara de repuesto, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™ cada uno
4 options
Código de producto. 13575290
Marca: Lovibond™ 1378806H
Includes
Instrumento, software compatible con Windows, lámpara de repuesto, instrucciones, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™
Con tecnología RCMSi (Calibración remota & Servicio de mantenimiento) para la calibración remota y el servicio a través de internet sin abandonar la mesa de trabajo
  • Medición automática y no subjetiva del color
  • Fabricado con acero resistente, químicamente resistente
  • Cámara de muestras de 153 mm, extraíble
  • Puede manejar muestras calientes con elevados puntos de fusión
  • La salida cumple las normas GLP, incluyendo la fecha, la hora, la muestra y el ID de usuario
  • Disponible con unidad de calefacción integrada opcional para muestras como grasas o ceras, cuya temperatura debe mantenerse constantemente por encima del punto de fusión
  • Con diferentes escalas de color
  • Se suministra con software de control de color para el análisis de los datos
  • Función de actualización remota
PFXi-880/CIE
  • Para muestras transparentes
  • Escalas de color: CIE L™a™b, CIELAB (L™C™h), diferencia de color Delta E™, datos espectrales, coordenadas de cromaticidad xyY, valores de trisestímulos XYZ, prueba de lavado de ácido (ASTM D848), densidad óptica (absorbancia)
PFXi-880/S
  • Para jarabes y soluciones de azúcar
  • Escalas de color: CIE L™a™b, diferencia de color Delta E™, Índice de color ICUMSA (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), Color RYBN, datos espectrales, coordenadas de cromaticidad xyY, valores de trisestímulos XYZ, densidad óptica (absorbancia)
PFXi-880/CIE: Productos químicos, aceites y grasas comestibles, recubrimientos, aguas y aguas residuales, alimentos y bebidas, productos para el hogar, aceites y ceras de petróleo, plásticos, soluciones de azúcar, jarabes y miel, farmacéuticos y cosméticos, cervezas, maltas y caramelos, médicos y clínicos. PFXi-880/S: soluciones de azúcar, jarabes y miel.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOCS, ISO, ASTM
Conexiones USB, LAN, RS232
Pantalla Gráfica en color
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral 10 nm
Tipo Espectrofotómetro
Tensión 90/240 V
Para utilizar con (aplicación) Para la medición básica del color de muestras líquidas
Altura (imperial) 6,69 in
Altura (métrico) 17 cm
Incluye Unidad de calentamiento integrada, instrumento, software compatible con Windows, lámpara de repuesto, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™
Longitud (imperial) 7,7 in
Longitud (métrico) 19,6 cm
Tiempo de medición >30 s
Modelo PFXi-880/CIE
Trayectoria óptica Entre 0,1 y 153 mm
Repetibilidad Cromaticidad (x y): ±0,0002; ΔE: 0,2
Respuesta espectral De 420 nm a 710 nm
Peso (imperial) 16 lb
Peso (métrico) 7,7 kg
Anchura (imperial) 20,27 in
Anchura (métrico) 51,5 cm