Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de fase móvil HPLC con pH 10, bicarbonato de amonio de 10 mM, metanol al 5 %
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
4 litros
Descripción
La fase móvil de pH alto (10,0) mejora la separación cromatográfica de los compuestos en relación con las fases móviles convencionales modificadas con ácido en HPLC.
- Adecuado para cromatografía preparativa y HPLC
- Mezcla única formulada para mejorar la separación de compuestos en relación con fases móviles convencionales modificadas con ácido
- Desarrollado en colaboración con los expertos en cromatografía de Thermo Fisher Scientific
- Filtrado a 0,2 μ m.
Especificaciones
Specifikationer
| pH | 10 ± 0.1 at 25°C |
| Absorbancia | 1.00 max at 210 nm, 0.04 max. at 230 nm, 0.005 max. at 280 nm, 0.005 max. at 350 nm |
| Color | 5 máx. (APHA) |
| Aspecto | Clear, colorless liquid |
| Cantidad | 4 L |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Líquido |
| Notas de grado de pureza | HPLC and Preparative Chromatography |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering