Learn More
Oakton™ pH 700, CON 700, pH-CON 700 pH/Conductivity Benchtop Meters, Measures conductivity, TDS and temperature
An affordable way to take consistent, accurate conductivity measurements in your laboratory.
Marca: Oakton™ 01X543601
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Compact, space-saving design with a larger, easier-to-read display
- Bajo coste y alto rendimiento
- Pantalla doble de gran tamaño
- Función de memoria integrada
- Función de retención
- Función de memoria integrada
- Disponible con soporte para electrodos integrado
- Compensación de temperatura manual o automática seleccionable
Especificaciones
±0,2 dentro de 199,9 mV, ±2 más allá de 200 mV | |
± 1 % FS | |
LCD | |
De 0 μS/cm a 200 mS/cm | |
De 0 a 14 | |
0,01 | |
Mide pH, mV, conductividad, sólidos disueltos totales (TDS) y temperatura (C o F) | |
Conductividad/temperatura | |
0,01 μS/cm, 0,1 μS/cm, 1 μS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm | |
0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 ppt, 0,1 ppt | |
De 32° a 212 °F | |
3 años |
±0,01 | |
5 | |
pH, Conductividad, Temperatura, Conductivity, Temperature | |
± 2000 mV | |
De 0 ppm a 100 ppt con factor 0,5 (200 ppt con factor 1) | |
0°C a 100°C | |
Medidor 700 de PC con electrodo de pH, sonda de conductividad/temperatura, soporte de electrodos | |
pH/Con 700 | |
0,1 dentro de 199,9 mV, ±1 más allá de 199,9 mV | |
Automático o manual, de 0 ° a 100 °C | |
0,1 °C | |
120/240 V |