Learn More
Oakton™ pH 700, CON 700, pH-CON 700 pH/Conductivity Benchtop Meters, Measures conductivity, TDS and temperature
An affordable way to take consistent, accurate conductivity measurements in your laboratory.
Marca: Oakton™ 35419-10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Compact, space-saving design with a larger, easier-to-read display
- Bajo coste y alto rendimiento
- Gran pantalla doble
- Función de memoria integrada
- Función de retención
- Función de memoria integrada
- Disponible con soporte para electrodos integrado
- Compensación de temperatura manual o automática seleccionable
Especificaciones
± 0,2 en 199,9 mV ± 2 a 200 mV | |
5 | |
LCD | |
± 2000 mV | |
0,01 | |
Mide pH, mV y temperatura (C o F) | |
ATC | |
± 0,1 de 199,9 mV ± 1 a 200 mV | |
Automático o manual, de 0 ° a 100 °C | |
0,1 °C | |
120/240 V |
±0,01 | |
100 | |
pH, Conductividad, Conductivity | |
De 0 a 14 | |
0°C a 100°C | |
Medidor, electrodo de pH de unión doble, sonda de temperatura, soporte de electrodos, fuente de alimentación universal/adaptadores | |
pH 700 | |
± 0,3 °C | |
De 32° a 212 °F | |
3 años |