Learn More
Sobres de solución tampón de calibración pH 4,01, Hanna Instruments™
Código de producto. 11687010
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11687010
Marca: Hanna Instruments HI70004C
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tampón de calibración de pH 4,01 de calidad superior trazable al NIST y suministrado con un Certificado de análisis que es idóneo para usuarios que no calibran con frecuencia.
  • Tampón de calibración de pH 4,01 de calidad superior trazable a NIST y se suministra con un Certificado de análisis
  • Tabla de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada sobre
  • Tampón de calibración de pH 4,01 fabricado de acuerdo con las normas ISO3696/BS3978 utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas de control de peso y material de vidrio de clase A 
  • En un ambiente de temperatura controlada con termómetros certificados
  • Los valores notificados son precisos a +/– 0,01 de pH @ 25 °C y son trazables a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST
  • Ideal para usuarios que no calibran con frecuencia
  • Ideal para el uso de campo, ya que es portable
Especificaciones
Color Sin designar
pH 4.01
Forma física Líquido
Cantidad 20 ml
Formulación Solución tampón acuoso
Olor Inodoro
Envase Paquete de 25
Trazabilidad según el NIST