Learn More
Sobres de tampón de pH
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Cantidad:
30 x 20 mL
pH:
10
7.00/4.01/10.00
Tamaño de la unidad:
597 ml
600 ml
Descripción
Nota: La imagen anterior es representativa. Consulte Especificaciones para obtener detalles específicos.
- Trazable a patrones primarios NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blue/White |
| Concentración | 0.02 M |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibration |
| Para utilizar con (equipo) | pH Meter |
| pH | 10 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 30 x 20 mL |
| Tipo de solución | Buffer |
| Envase | Sobres |
| Grado | Laboratory |