Learn More
Solución tampón, pH 10,00, Chem-Lab
Código de producto. 10376312
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. 10376312
Marca: Chem-Lab CL03.0204.1000
Edge
Diseñado para la medición del pH y el mantenimiento en muestras moderadamente alcalinas. Solución tampón, pH 10,00, Chem-Lab es una solución de ácido bórico, hidróxido sódico y cloruro de potasio, con un nivel de pH de 10,00 ±0,02 a 20 °C. La solución es trazable a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST.
Niveles de pH ± 0,02:
  • pH 10,24 — 0 °C
  • pH 10,10 — 10 °C
  • pH 10,00 — 20 °C
  • pH 9,95 — 25 °C
  • pH 9,90 — 30 °C
  • pH 9,82 — 40 °C
  • pH 9,75 — 50 °C
  • pH 9,68 — 60 °C
  • pH 9,62 — 70 °C
  • pH 9,55 — 80 °C
  • pH 9,49 — 90 °C
Especificaciones
CAS 10043-35-3, 7447-40-7, 1310-73-2
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
Densidad 1.01g/mL
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorio, mediciones de pH, trazable a SRM desde NIST
pH 10
Forma física Líquido
Cantidad 1000 ml
Tipo de solución Tampón de pH
Formulación Borato-NaOH
Olor Inodoro
Envase Polietileno
Trazabilidad según el NIST
Información de solubilidad Soluble en agua