Learn More
Tampones de pH, cuello doble, Fisherbrand™
Realice calibraciones de pH precisas con los frascos de tampón de pH de cuello doble Fisherbrand™ con codificación cromática.
Marca: Fisherbrand BS07/500ML
21.92 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Realice calibraciones de pH precisas con los frascos de tampón de pH de cuello doble Fisherbrand™ con codificación cromática.
Códigos cromáticos de los tampones:
- Rosa = pH 4,01
- Amarillo = pH 7,00
- Azul = pH 10,01
Disponible en frascos de 500 ml
Specifications
Calibraciones de pH | |
pH 7,0 |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Special Offers
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
2Minutes
35Seconds
37 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
28Hours
21Minutes
24Seconds
22
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.