Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH
Electrodos de alta gama sólidos y fiables que garantizan no solo mediciones de alta precisión, estabilidad y una larga vida útil, sino que también son muy adaptables a las tareas de medición.
Marca:  SI Analytics™ 285092591
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10092812
  • 478.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
  • Sistema de referencia Silamid™ de unión doble para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
  • La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
  • Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
Especificaciones
Especificaciones
Cabezal de enchufe
Vidrio H
Electrodo combinado de pH
Sphere
De 0 °C a 100 °C
12 mm
Diafragma de platino
De 0 a 14
Silamid™
H 61-600
600 mm