Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de TDS/conductividad/pH
Click to view available options
Intervalo (pH):
Desde -2,00 hasta 16,00
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Analizadores combinados diseñados para mediciones de alta precisión con un metro
- LCD dual fácil de leer, pH/°C o TDS/°C
- Compensación automática de la temperatura
- Calibración automática
- Función de «retención»
- Apagado automático
- Electrodo de pH de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (temperatura) | ± 0,5 °C |
| Exactitud (pH) | ± 0,05 |
| Calibración | Automático |
| Intervalo (pH) | Desde -2,00 hasta 16,00 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Calibration Points | 1 o 2 con 2 conjuntos de tampones estándar (pH 4,01, 7,01, 10,01 o pH 4,01, 6,86, 9,18) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60,0 °C |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 163 x 40 x 26 mm |
| Intervalo (TDS) | De 0 a 10 ppt (g/l) |
| Mostrar más |