Learn More
Fisherbrand™ pH Electrode
This unique maintenance free solid electrolyte pH electrode for measurement up to 110 ° C and 10 bar, is ideal for industrial applications.
Marca: Fisherbrand™ HABP635-DSP-225
Descripción
- Electrodo de pH de electrolito sólido sin mantenimiento para mediciones de hasta 110 °C y 10 bar
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- 12 o 22,5 cm de longitud
- Rosca externa PG 13.5 para montaje en línea
- Ideales para aplicaciones industriales
Especificaciones
Electrodo de pH de electrolito sólido sin mantenimiento para mediciones de hasta 110 °C y 10 bar | |
225 x 12 mm | |
pH sólido | |
225 mm |