Learn More
Electrodo de pH
Utilice estos electrodos para aplicaciones avanzadas en las que se requieren tiempos de respuesta más rápidos y mayor reproducibilidad.
Marca: Jenway 99960-34
99.25 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alcanzan rápidamente el equilibrio
- Tiempos de respuesta considerablemente reducidos
- Reproducibilidad mucho mayor
- Deriva a largo plazo reducida considerablemente
Especificaciones
120 x 12 mm | |
Uso general, con cuerpo de epoxi para mediciones estándar de soluciones generales (temperatura máxima de 60 °C) | |
De 0 a 14 |
Electrodo combinado de pH | |
Epoxi | |
De 0 °C a 60 °C |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Electrodo de pH > Intervalo de Intervalo: de - 0 a 60 ºC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido