Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH con conector DIN
Este electrodo de pH es ideal para medir pequeños volúmenes de pH.
Marca:  Fisherbrand™ 5573501-003I
104.30 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11709818
  • 135.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diámetro del electrodo de pH de 6 u 8 mm para la medición de volúmenes pequeños
  • Electrolito KCl 4M + AgCl
Especificaciones
Especificaciones
DIN
80 °C máx.
115 mm
Vidrio
Electrodo de pH
6 mm
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Electrodo de pH con conector DIN > Diámetro: 6mm