Learn More
Solución de almacenamiento de electrodos de pH
Diseñada para mantener un funcionamiento adecuado y lecturas precisas de pH y electrodos de referencia, la solución de almacenamiento de electrodos de pH Reagecon™ es una solución de 3 M KCl que ayuda a mantener las condiciones de trabajo adecuadas después de la limpieza o cuando el electrodo no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado.
Marca: Reagecon ESS01
Descripción
La respuesta, la precisión y la vida útil de los electrodos de pH se pueden mejorar sustancialmente mediante el manejo, la limpieza y el almacenamiento correctos. Diseñadas para el mantenimiento rutinario de equipos, estas soluciones son seguras de usar con cualquier electrodo sensible. Las soluciones de almacenamiento de electrodos están hechas de cloruro de potasio, no contienen iones de plata y son adecuadas para todos los electrodos BlueLine.
Especificaciones
Solución de cloruro de potasio, sin iones de plata | |
Electrodos de pH y de referencia, todos los electrodos BlueLine | |
1000 ml |
3 mol/l KCl | |
Cámara de almacenamiento |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ESS24M1 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | ESS01 |
ESS24D1 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | ESS01 |
ESS23H1 | Certificado de análisis | 22/04/2024 | ESS01 |
ESS23H1 (1) | Certificado de análisis | 15/03/2024 | ESS01 |
ESS23H1 (2) | Certificado de análisis | 15/03/2024 | ESS01 |