Learn More
Crison™ Electrodos de pH
Marca:  Crison™ 50151
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12041312
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Measures samples with proteins and sudden changes in temperature or alkaline; ideal for research
Glass
-10°C to +100°C
Diaphragm:Ceramic, 3; Electrolyte: CRISOLYT G
0 to 14