Descripción
Tiras estándar con gran reconocimiento para muchas aplicaciones de análisis de pH.
- El sencillo procedimiento de inmersión y lectura proporciona resultados fiables en cuestión de segundos
- Gracias a la tecnología patentada pH-Fix, el indicador está ligado químicamente a la almohadilla reactiva
- El colorante no se enjuaga, por lo que la ropa permanece limpia y las muestras permanecen puras
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | Desde 1,7 hasta 3,8 |
| Cantidad | 100 tiras |
| Tipo | Papel indicador de pH |
| Longitud (métrico) | 85 mm |
| Anchura (métrico) | 6 mm |