Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de pH:
Desde 0,5 hasta 5,5
Desde 9 hasta 13
Graduaciones:
0,5 pH
Tamaño de la unidad:
4 UNIT
4 unidades
Descripción
Los papeles indicadores de pH se incluyen de serie en muchas aplicaciones para lecturas de pH fáciles, rápidas y precisas. Los rollos de papel se suministran en rollos dispensadores de plástico para un uso sencillo: solo rasgar, sumergir y leer. (Para soluciones débiles o tamponadas, coloque la tira contra el lateral de un tubo de ensayo de vidrio, vierta la solución de ensayo y lea el resultado a través del vidrio).
- Se suministran en rollos de plástico para garantizar la estabilidad a largo plazo y proteger contra las condiciones ambientales
- Las escalas de color se corresponden perfectamente al color de reacción del papel para obtener lecturas sencillas y precisas
- El papel indicador siempre está listo para usar y puede cortarse a cualquier longitud
- El sistema de control de calidad ISO 9001 garantiza una calidad y fiabilidad óptimas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Indicador de color | Gráfico de la escala de colores |
| Intervalo de pH | Desde 9 hasta 13 |
| Formato | Rollo |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de pH |
| Graduaciones | 0,5 pH |
| Incluye | 1 rueda dispensadora de plástico, 1 escala de colores, 4 rollos de papel indicador |
| Cantidad | 4 unidad |
| Tipo | Papel indicador de pH |
| Longitud (imperial) | 16,4 ft |
| Mostrar más |