Learn More
Fisherbrand™ Tiras de papel indicadoras de pH
Mida el valor de pH de forma rápida y sencilla directamente en el punto de interés. Las tiras de papel indicador de pH Macherey-Nagel™ están listas para su uso en cualquier momento y no necesitan ninguna calibración, configuración ni mantenimiento.' Por lo tanto, son perfectas en gran variedad de entornos, como: laboratorios químicos, industria, productos lácteos, producción, universidades, escuelas y procesamiento de alimentos.
16.00€ - 55.42€
Especificaciones
Incluye | Tabla de comparación de colores |
---|---|
Cantidad | 100 tiras |
Tipo | Tira de papel indicador de pH |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10642751
|
Fisherbrand™
92110.204231 |
De 0 a 14 |
53.55€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11966106
|
Fisherbrand™
92115 |
Desde 0 hasta 6 |
19.50€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10353641
|
Fisherbrand™
92130.204231 |
Desde 3,6 hasta 6,1 |
55.42€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10333501
|
Fisherbrand™
92120.204231 |
4,5 a 10 |
52.95€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11386454
|
Fisherbrand™
92150.204231 |
6 a 7,7 |
53.55€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11996056
|
Fisherbrand™
92125 |
Desde 7 hasta 14 |
19.55€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11346454
|
Fisherbrand™
92180.204231 |
Desde 0,3 hasta 2,3 |
53.55€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11316454
|
Fisherbrand™
92118.204231 |
De 2 a 9 |
53.55€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15384184
|
Fisherbrand™
92140 |
Desde 5,1 hasta 7,2 |
16.00€
100 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11376454
|
Fisherbrand™
92140.204231 |
Desde 5,1 hasta 7,2 |
53.55€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11396454
|
Fisherbrand™
92160.204231 |
De 7.5 a 9.5 |
53.55€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11360395
|
Fisherbrand™
92135 |
Desde 3,1 hasta 8,3 |
19.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10070552
|
Fisherbrand™
92122 |
Desde 6 hasta 10 |
16.70€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Mida el valor de pH de forma rápida y sencilla directamente en el punto de interés.Las tiras de papel indicador de pH Fisherbrand™ están listas para su uso en cualquier momento y no necesitan ninguna calibración, configuración ni mantenimiento.'Por lo tanto, son perfectas en gran variedad de entornos y aplicaciones, como: laboratorios químicos, industria, productos lácteos, producción, universidades, escuelas y procesamiento de alimentos.
85 mm x 6 mm tiras con diferentes papeles indicadores sellados en cada tira. El pH se determina mediante comparación con una tabla de colores suministrada. Las tiras son lo bastante largas para evitar el contacto entre los dedos y la muestra de análisis.
- Proporciona mediciones excepcionales de forma segura en el intervalo de pH designado
- La escala de colores en la caja de tiras reactivas permite la comparación exacta con el color que aparece en la almohadilla de la tira reactiva
- El indicador está unido de manera covalente en las almohadillas y no entra en la muestra, esto es, puede dejarse en la muestra por un tiempo indefinido sin riesgo de contaminación.–
- El mango de plástico hidrófobo protege al usuario de las muestras y permite realizar pruebas de pH en recipientes estrechos y profundos
- Disponible en una caja plana para que quepan en tu bolsillo
Especificaciones
Tabla de comparación de colores | |
100 tiras | |
Tira de papel indicador de pH |