Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de pH/iones SevenDirect SD50
The SevenDirect SD50 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH, ORP and ion concentrations. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
Marca: Mettler Toledo™ 30671548
1990.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Dominado en poco tiempo
- La gran pantalla táctil a color proporciona una medición directa y una fácil entrada de datos
- Las instrucciones orientan a los usuarios a través del proceso de calibración del sensor
- Realice un seguimiento de los registros
- El instrumento almacena datos como marca de tiempo, id. de muestra y sensor con cada medición, e imprime o exporta registros automáticamente
- Lo suficientemente resistente
- El compartimento del conector cerrado y la cubierta reemplazable mantienen el instrumento a salvo del polvo y los derrames, incluso con los sensores conectados (IP54 en uso)
- Sensor de pH para agua pura
- InLab Pure-Pro ISM es un sensor de pH/temperatura diseñado para mediciones de pH precisas y estables en agua pura
- El electrolito de puente, la unión del manguito y la membrana de vidrio de baja resistencia admiten mediciones precisas en medios pobres en iones
- Brazo portaelectrodos para un funcionamiento eficaz
- El brazo portaelectrodos EasyPlace facilita la colocación del sensor en el recipiente de muestras o tampón
- Las posiciones específicas para la limpieza y el almacenamiento respaldan el manejo correcto del sensor
- Los movimientos verticales y horizontales facilitan el posicionamiento preciso, incluso con una sola mano
- Ajustes fundamentales de protección
- Una gestión de usuarios de dos niveles protege la configuración más importante
- Los operadores conservan la flexibilidad de establecer preferencias individuales como el idioma y el brillo de la pantalla
- La pantalla se adapta a sus necesidades
- Vea información de medición detallada en una pantalla de medición, o céntrese solo en el resultado y maximice la legibilidad con el modo uFocus
Especificaciones
0,5 % | |
0.002 | |
SevenDirect SD50 Pure H2O | |
TFT a color de 17,8 cm (7 pulg) | |
-2000 - 2000mV | |
De -30 °C a +130 °C | |
2000 mediciones estándar | |
De -2.000 a 20 000 pX; de 0 a 999 999 mg/l (ppm) | |
1; 0,1 | |
±0,1 °C a entre 0 °C y 100 °C | |
0,1 °C | |
1.9 lb. |
0.1 | |
PC; impresora; memoria USB | |
Monocanal | |
IP54 | |
0,1; 0,01; 0,001 | |
InLab Pure-Pro ISM pH/Temperature Sensor | |
Kit listo para medir | |
3 o 4 dígitos (intervalo automático) | |
1; 0,1 | |
-22°F to +266°F | |
195 x 205 x 65 mm | |
850 g |