Learn More
Crison™ Medidor de pH e iones GLP 22
Click to view available options
Intervalo (pH):
De - 2 a 16
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- 2 canales de medición para pH, redox o ISE
- Capaz de trabajar con 2 agitadores magnéticos
- Registrador de datos donde se almacenan las últimas 400 mediciones por canal, los datos de calibración y el historial de electrodos
- Resolución de pH seleccionable entre 0,001, 0,01 y 0,1 de pH
- Varios modos de calibración: con reconocimiento de 3 familias de tampones, a un pH específico, con tampones de usuario, etc.
- 3 modos de medición: estabilidad, continuo o con tiempo
- Como ionómetro, hasta 4 curvas de calibración por canal, calibración con de 2 a 5 patrones programables por el usuario y unidades de calibración seleccionables en mol/l, g/l, mmol/l o mg/l
- Se puede conectar a un PC, impresora, teclado de PC externo o lector de códigos de barras
- Agitador magnético controlado automáticamente por el instrumento
- Soporte para el electrodo con un lugar para sujetar el cable y evitar la rotura
- Pantalla gráfica grande con mensajes claros que guían al usuario en todo momento
- Teclado de gran calidad industrial y máxima simplicidad
- Frascos para calibración con imán de agitación, más de 10 calibraciones con solo 40 ml de tampón
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (pH) | <0,005 |
| Intervalo (pH) | De - 2 a 16 |
| Resolución (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
| Intervalo (mV relativos) | ±2000 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering