Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de pH
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
Marca:  Macherey-Nagel™ 90210
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10570022
  • 15.80€ / 5 metros
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mida el pH de manera simple y fácil.El papel de pH Macherey-Nagel™ se suministra en formato circular con una amplia variedad de intervalos de pH.
  • Papeles indicadores universales y especiales: medición simple del pH
  • Papeles indicadores universales y especiales suministrados en rollos de plástico que garantizan la protección contra influencias externas.
  • Siempre listos para usar.
  • El color de reacción del papel se compara con la escala de color y lee el pH. Permite medir el pH de forma muy sencilla.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001
Rollo
1 unidad
De 6,4 a 8
<6,4, 6,4, 6,6, 6,8, 7,0, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, 8,0, >8,0
Papel de pH
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Macherey-Nagel™ Papel de pH > Intervalo de pH: Desde 6,4 hasta 8