Learn More
Cole-Parmer™ Sonda de pH
Get precise readings affordably with this Autoclavable Mini pH Probe.
Marca:  Cole-Parmer™ 05662-16
311.99 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11750169
  • 366.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Sealed
  • Autoclavable
  • Ideal for narrow crowded culture flasks and fermentors (6 mm dia).
  • Double-junction reference offers stability and extended service life.
Especificaciones
Especificaciones
BNC
Vidrio
pH Probe
Ideal para fermentadores y matraces de cultivo estrechos y llenos
8.3 in.
0.2 in.
Cerámica
130 °C
Double Junction
266°F
210 mm
6 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Sonda de pH > Tipo de conector: BNC