Learn More
Muestra de control de calidad del pH, estándar de agua potable, SPEX CertiPrep™
Muestras de control de calidad del pH para el análisis del agua, 250 ml, SPEX CertiPrep™
Marca: SPEX Certiprep 779
Detalles adicionales : CAS : 14797-71-8 Peso : 1.00000kg
Includes: Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
- Muestras de control de calidad del pH
- Volumen de 250 ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
pH QC Sample | |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Ready to analyze | |
250 mL | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio