Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de tornasol rojo para pH
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Intervalo de pH:
Desde 5 hasta 8
Tamaño de la unidad:
5 ROLL
Descripción
Aplicación recomendada:
- prueba general para reacciones ácidas o alcalinas
- Se utiliza en reacciones de neutralización para comprobar si se ha producido el cambio de ácido a alcalino o viceversa
- El papel de tornasol es el papel indicador más conocido
Chemistry:
- El tornasol es un producto natural que contiene una mezcla de sustancias
- Se extrae del liquen y probablemente representa el colorante indicador más antiguo conocido
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | De Rojo a azul |
| Intervalo de pH | Desde 5 hasta 8 |
| Formato | Bobina |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de reacciones ácidas y alcalinas |
| Cantidad | Bobina de 5 m de longitud y 7 mm de anchura |
| Tipo | Papel de pH |
| Longitud (métrico) | 5000 mm |
| Anchura (métrico) | 7 mm |