Learn More
Testo™ Medidor de pH 206-pH2
Click to view available options
Intervalo (pH):
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Se pueden realizar mediciones de temperatura con sensor de temperatura integrado
- Electrolito de gel sin mantenimiento
- El juego incluye accesorios esenciales como frascos dosificadores de calibración, caja protectora TopSafe™, caja de aluminio, etc.
- Ideal para su uso en laboratorios, la industria alimentaria y en otros sectores
- Resistente al agua, extremadamente duradero e insensible a la suciedad
- Ideal para realizar calibraciones de 1, 2 y 3 puntos
- Incluye la función de reconocimiento automático del valor final
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 2 mediciones por segundo |
| Exactitud (temperatura) | ±0,4 °C |
| Exactitud (pH) | ±0,02 |
| Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60 °C (a corto plazo hasta 80 °C máx. 5 min) |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación IP | IP-68 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 197 x 33 x 20 mm |
| Mostrar más |