Learn More
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Hand Soap
PHAGO'DERM ASEPT es un jabón líquido limpiador desinfectante, especialmente formulado para el lavado higiénico de manos. Se utiliza antes de cualquier procedimiento aséptico (inserción de catéteres, etc.) y sistemáticamente antes y después de cualquier contacto con un paciente o material contaminante.
181.00€ - 215.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Anti-bacterial Foaming Hand Soap |
---|---|
Color | Light Beige |
Formulario | Foam |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17870245
|
Christeyns™
C65120 |
500 mL | 20 Square Mounted Pump Bottles | N/A | |||||
17830265
|
Christeyns™
C65122 |
1000 mL | 12 Airless Bottles |
215.00€
12 litros |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17880245
|
Christeyns™
C65121 |
1000 mL | 25 Mounted Pump Bottles |
181.00€
12 litros |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fórmula respetuosa con la epidermis incluso en caso de lavados frecuentes
- Deja tus manos suaves
- Enriquecido con glicerina
Especificaciones
Anti-bacterial Foaming Hand Soap | |
Light Beige | |
Foam |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- PHAGO'DERM ASEPT
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: isopropanol, 1-Propanaminium