Learn More
Christeyns™ Phago'Spray DASR 70
PHAGO'SPRAY DASR 70 es un desinfectante hidroalcohólico para la desinfección de manos, superficies, equipos y mobiliario limpio. Sin rastro ni residuo en las superficies.
66.00€ - 66.85€
Especificaciones
Tipo de producto Alcohol-based Surface Disinfectant
Color-coded No
Formulario Clear Liquid
pH Neutral
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Scent Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Scent Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
16475940
Ver documentos
Christeyns™
65049
Fresh Scent 750 mL
66.85€
paquete de 6
16698472
Ver documentos
Christeyns™
C65050
Unscented 5 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Amplio espectro antimicrobiano a partir de los 30 s
  • Contacto con alimentos, sin aclarado
  • Sin rayas ni residuos al secarse
  • Ecocertificado
Especificaciones
Especificaciones
Alcohol-based Surface Disinfectant
Clear Liquid
No estéril
No
Neutral
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol